Få mere at vide
rac erythro-Dihydro Bupropion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac erythro-Dihydrobupropion |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 241.1233 |
| Procent renhed | >95% |