missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-erythro-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30132702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132702 100 mg
30004465 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD448730100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80478-43-9
Molekylær formel C13 H20 Cl N O . HCl
Molekylvægt (g/mol) 278.22
Synonym rac erythro-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol Hydrochloride
SMIL ClC1=CC([C@@H](O)[C@H](C)NC(C)(C)C)=CC=C1.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-erythro-Dihydrobupropion Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m1/s1
Formel vægt 277.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.