missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac 5-Desfluoro Voriconazole, TRC

Artikelnummer. 30364136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364136 1 mg
30361699 5 mg
30360898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2898701MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 182369-73-9
Molekylær formel C16 H15 F2 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 331.32
Synonym 4-Pyrimidineethanol, α-(2,4-difluorophenyl)-β-methyl-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, (R*,S*)- (9CI), (2RS,3SR)-2-(2,4-Di-fluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, Voriconazole Imp. B (EP)
IUPAC navn (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
SMIL C[C@@H](c1ccncn1)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS,3SR)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-pyrimidin-4-yl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N5O/c1-11(15-4-5-19-8-21-15)16(24,7-23-10-20-9-22-23)13-3-2-12(17)6-14(13)18/h2-6,8-11,24H,7H2,1H3/t11-,16+/m0/s1
Formel vægt 331.1245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.