Få mere at vide
rac 4-Hydroxy Ephedrine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Oxilofrine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11-2)10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-7,10-13H,1-2H3;1H/t7-,10-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 217.087 |
| Procent renhed | >95% |