missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R,R)-Labetalol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30137021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137021 10 mg
30007088 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL09650010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 75659-08-4
Molekylær formel C19 H24 N2 O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 364.87
Synonym Benzamide, 2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-1-methyl-3-phenylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-1-methyl-3-phenylpropyl]amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride, [R-(R*,R*)]-, (R,R)-Labetalol hydrochloride, Dilevalol hydrochloride, Sch 19927 HCl
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2R)-4-phenylbutan-2-yl]amino]ethyl]benzamide;hydrochloride
SMIL Cl.C[C@H](CCc1ccccc1)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R,R)-Labetalol hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H/t13-,18+;/m1./s1
Formel vægt 364.1554
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.