missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R,R)-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R,R)-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m1./s1 |
| Formel vægt | 277.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?