Få mere at vide
(R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 97+%
Artikelnummer. 15405916
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405916 250 mg 250mg
15495906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60639.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 799297-44-2 | C21H22NP | 319.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 799297-44-2
Molekylær formel C21H22NP
Molekylvægt (g/mol) 319.39
MDL nummer MFCD17018768
InChI nøgle JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
Synonym 1r,2r-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1r,2r-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1r,2r-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1r,2r-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, r,r---2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
PubChem CID 11982345
IUPAC navn (1R,2R)-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amin
SMIL C[C@@H](N)[C@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R,R)-(-)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Smeltepunkt 105°C to 109°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Optisk rotation −140° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vægt 319.38
Procent renhed ≥97%