Få mere at vide
(R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin, TRC
Artikelnummer. 17990485
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17990485 1 g
17902295 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17990485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3187701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1022150-12-4
Molekylær formel C22 H22 N6 O
Molekylvægt (g/mol) 386.45
Synonym 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-(4-phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl- (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine (ACI), 3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(3R)-3-piperidinyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC navn 3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3R)-piperidin-3-yl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amin
SMIL Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCNC3)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-3-(4-Phenoxyphenyl)-1-(piperidin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H22N6O/c23-21-19-20(15-8-10-18(11-9-15)29-17-6-2-1-3-7-17)27-28(22(19)26-14-25-21)16-5-4-12-24-13-16/h1-3,6-11,14,16,24H,4-5,12-13H2,(H2,23,25,26)/t16-/m1/s1
Formel vægt 386.1855