Få mere at vide
(R)-(-)-2-Phenylbutyrsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-2-Phenylbutyric Acid |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 164.0837 |