Få mere at vide
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid, 99%
Artikelnummer. 11357436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357436 1 g 1g
11367436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09464.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-79-4 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-79-4
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00063165
InChI nøgle OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r---2-phenylbutyric acid, 2r-2-phenylbutanoic acid, 2-phenylbutyric acid, r, r-2-phenylbutyric acid, benzeneacetic acid, alpha-ethyl-, r, r-2-phenylbutanoic acid, 2r-2-phenyl-butanoic acid, 2r-2-phenyl-mutanoic acid, r---2-phenylbutanoic acid, benzeneacetic acid,a-ethyl-, ar
PubChem CID 785330
IUPAC navn (2R)-2-phenylbutansyre
SMIL CCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Tæthed 1.055
Kogepunkt 270°C to 272°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.515
Mængde 1 g
Beilstein 2327346
Optisk rotation −100° (c=5 in Toluene)
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%