Få mere at vide
(R)-(-)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10390594
(R)-(-)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10390594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10390594
Brand: Thermo Scientific Acros 221330050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14347-78-5
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00003213
InChI nøgle RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
IUPAC navn [(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
SMIL CC1(OCC(O1)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 72.0°C to 73.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4350
Mængde 5 g
Beilstein 19, III, 646
Merck Index 10, 3236
Specifik vægtfylde 1.06
Specifik rotationstilstand - 14.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 14.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(R)-(-)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >