Få mere at vide
(R)-(-)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616052 1 g Glasflaske 1g
10390594 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221330010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14347-78-5
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00003213
InChI nøgle RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Synonym r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
IUPAC navn [(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methanol
SMIL CC1(OCC(O1)CO)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 72.0°C to 73.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 80°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4330 to 1.4350
Mængde 1 g
Beilstein 19, III, 646
Merck Index 10, 3236
Specifik vægtfylde 1.06
Specifik rotationstilstand - 14.00 (20.00°C neat)
Specifik rotation − 14.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.