Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenylpropyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419159
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419159 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15419159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20318.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-1-Phenylpropyl isothiocyanate
CAS 745784-00-3
Kogepunkt 128°C to 129°C (9 mmHg)
Molekylær formel C10H11NS
Brydningsindeks 1.5717
MDL nummer MFCD05664118
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym r-+-1-phenylpropyl isothiocyanate, 1r-1-isothiocyanatopropyl benzene, 1r-1-phenylpropanisothiocyanate, r-+-1-phenylpropylisothiocyanate
InChI nøgle KLNMIWGOGGBFNV-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCC(N=C=S)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn [(1R)-1-isothiocyanatopropyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 177.27
PubChem CID 7018279
Formel vægt 177.27
Procent renhed 97%