Få mere at vide
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol, 99%
Beskrivelse
Til syntese af optisk aktive produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol |
| Tæthed | 0.993 |
| Kogepunkt | 217 °C til 219 °C |
| Flammepunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brydningsindeks | 1.52 |
| Mængde | 100 mg |
| Beilstein | 2041555 |
| Optisk rotation | +47° (c=2,2 i hexan) |
| Formel vægt | 136.19 |
| Procent renhed | 99% |