Få mere at vide
Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine Artikelnummer.: 11488683
compliance-icons
Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine
Artikelnummer. 11488683
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11488683
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10459.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Kinin bruges i fotokemi som en almindelig fluorescensstandard og som et opløsningsmiddel for chirale syrer. Det er også nyttigt til behandling af falciparum malaria, lupus, gigt og vivax malaria. Det fungerer som en smagskomponent i tonic vand og bitter citron. Det bruges som den chirale del for liganderne, der anvendes i skarpløs asymmetrisk dihydroxylering. Desuden katalyserer det den kinetiske opløsning af furanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kinin bruges i fotokemi som en almindelig fluorescensstandard og som opløsningsmiddel for chirale syrer. Det er også nyttigt til behandling af falciparum malaria, lupus, gigt og vivax malaria. Det fungerer som en smagskomponent i tonic vand og bitter citron. Det bruges som den chirale del for liganderne, der anvendes i skarpløs asymmetrisk dihydroxylering. Desuden katalyserer det den kinetiske opløsning af furanoner.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform og diethylether. Lidt opløseligt i vand og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-95-0
Molekylær formel C20H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 324.42
MDL nummer MFCD00198096
InChI nøgle LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
SMIL [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine
Navn note Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Smeltepunkt ∼177°C (decomposition)
Assay Procent Noter (samlet base)
Mængde 50 g
Beilstein 91867
Følsomhed Light Sensitive
Merck Index 14,8061
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Optisk rotation −166° (c=1 in ethanol)
IUPAC navn (5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)-[6-(trideuteriomethoxy)quinolin-4-yl]methanol
Formel vægt 324.42
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10227347 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/08/2025 ArtikelnummerA10459.30,A10459.09,A10459.18
PartinummerT17L007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/07/2025 ArtikelnummerA10459.30,A10459.09,A10459.18
PartinummerY06J007 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/11/2023 ArtikelnummerA10459.30,A10459.09,A10459.18
PartinummerM11J008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/01/2023 ArtikelnummerA10459.30,A10459.09,A10459.18
PartinummerQ27I067 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2022 ArtikelnummerA10459.30,A10459.09,A10459.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Quinine
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine >