Learn More
Kinin, vandret, 99% (totalbase), kan fortsætte op til 5% dihydrokinin
Product Code. 11498683
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11498683 250 g 250g
11478683 10 g 10g
11488683 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11498683 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10459.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Add to basket
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324,42 g/mol
Kinin bruges i fotokemi som en almindelig fluorescensstandard og som et opløsningsmiddel for chirale syrer. Det er også nyttigt til behandling af falciparum malaria, lupus, gigt og vivax malaria. Det fungerer som en smagskomponent i tonic vand og bitter citron. Det bruges som den chirale del for liganderne, der anvendes i skarpløs asymmetrisk dihydroxylering. Desuden katalyserer det den kinetiske opløsning af furanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kinin bruges i fotokemi som en almindelig fluorescensstandard og som opløsningsmiddel for chirale syrer. Det er også nyttigt til behandling af falciparum malaria, lupus, gigt og vivax malaria. Det fungerer som en smagskomponent i tonic vand og bitter citron. Det bruges som den chirale del for liganderne, der anvendes i skarpløs asymmetrisk dihydroxylering. Desuden katalyserer det den kinetiske opløsning af furanoner.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform og diethylether. Lidt opløseligt i vand og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130-95-0
Molekylær formel C20H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 324.42
MDL nummer MFCD00198096
InChI nøgle LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
SMIL [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Quinine
Navn note Vandfri kan fortsætte op til 5% dihydrokinin.
Smeltepunkt ∼177 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter (samlet base)
Mængde 250 g
Beilstein 91867
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,8061
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform og diethylether. Let opløseligt i vand og glycerol.
Optisk rotation −166° (c=1 i ethanol)
IUPAC navn (5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl)-[6-(trideuteriomethoxy)quinolin-4-yl]methanol
Formel vægt 324.42
Procent renhed 99%