Få mere at vide
Kinin, vandret, 99% (totalbase), kan fortsætte op til 5% dihydrokinin
Artikelnummer. 11478683
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478683 10 g 10g
11488683 50 g 50g
11498683 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10459.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.44 DKK
    326.65 DKK / 10g
    Spare 36.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324,42 g/mol
Kinin bruges i fotokemi som en almindelig fluorescensstandard og som et opløsningsmiddel for chirale syrer. Det er også nyttigt til behandling af falciparum malaria, lupus, gigt og vivax malaria. Det fungerer som en smagskomponent i tonic vand og bitter citron. Det bruges som den chirale del for liganderne, der anvendes i skarpløs asymmetrisk dihydroxylering. Desuden katalyserer det den kinetiske opløsning af furanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kinin bruges i fotokemi som en almindelig fluorescensstandard og som opløsningsmiddel for chirale syrer. Det er også nyttigt til behandling af falciparum malaria, lupus, gigt og vivax malaria. Det fungerer som en smagskomponent i tonic vand og bitter citron. Det bruges som den chirale del for liganderne, der anvendes i skarpløs asymmetrisk dihydroxylering. Desuden katalyserer det den kinetiske opløsning af furanoner.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, chloroform og diethylether. Lidt opløseligt i vand og glycerol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-95-0
Molekylær formel C20H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 324.42
MDL nummer MFCD00198096
InChI nøgle LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
SMIL [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quinine
Navn note Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Smeltepunkt ∼177°C (decomposition)
Assay Procent Noter (samlet base)
Mængde 10 g
Beilstein 91867
Følsomhed Light Sensitive
Merck Index 14,8061
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Optisk rotation −166° (c=1 in ethanol)
IUPAC navn (R)-[(2S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Formel vægt 324.42
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinine