Få mere at vide
Buerkle™ QuickPicker
Kerneprøvetageren QuickPicker er særligt velegnet i tilfælde af, at bulkgods tages direkte fra sække eller poser og skal fyldes direkte i den originale prøveudtagningsflaske. QuickPicker er ukompliceret i dets brug og rengøring.
1470.00 DKK - 2335.00 DKK
Tekniske data
Diameter (metrisk) | 25 mm |
---|
Advarsel:
Svarer til ISTA-standarden for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikker).
Artikelnummer | Brand | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Materiale | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10040812
|
Buerkle™
5322-0300 |
Polypropylen |
1470.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10389530
|
Buerkle™
5322-1300 |
Rustfrit stål (V4A) |
2335.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Indstiksdybde 30 cm, diameter 25 mm
- Fremstillet af transparent polypropylen til aggressive kemikalier
- Ridsesikker, steriliserbar og omkostningseffektiv
- Aftagelig spids for nem rengøring
Tekniske data
25 mm |