Beskrivelse
- Indstiksdybde 30 cm, diameter 25 mm
- Fremstillet af transparent polypropylen til aggressive kemikalier
- Ridsesikker, steriliserbar og omkostningseffektiv
- Aftagelig spids for nem rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |