Få mere at vide
Buerkle™ QuickPicker
Artikelnummer. 10389530 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål (V4A)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10389530 Rustfrit stål (V4A) Hver
10040812 Polypropylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Svarer til ISTA-standarden for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikker).
Artikelnummer. 10389530 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53221300
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Svarer til ISTA-standarden for frølængder på 10 mm (hvede, havre) og 5 mm (hør, vikker).
Kerneprøvetageren QuickPicker er særligt velegnet i tilfælde af, at bulkgods tages direkte fra sække eller poser og skal fyldes direkte i den originale prøveudtagningsflaske. QuickPicker er ukompliceret i dets brug og rengøring.
  • Indstiksdybde 30 cm, diameter 25 mm
  • Fremstillet af transparent polypropylen til aggressive kemikalier
  • Ridsesikker, steriliserbar og omkostningseffektiv
  • Aftagelig spids for nem rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Indstiksdybde 300 mm
Inkluderer To 250 ml polyethylen prøveflasker og en rensebørste
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Certificeringer/compliance ISTA standard
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 50 cm