Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglassøjlepakningsstøtte
Designet til at understøtte Raschig-ringe i almindelige fraktionerende søjler.
723.00 DKK - 1010.00 DKK
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Designet til at understøtte Raschig-ringe i almindelige fraktionerende søjler |
|---|---|
| Type | Søjlepakningsstøtte |
| Materiale | Pyrex Borosilikatglas |
| Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Til brug med (udstyr) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15557800
|
Quickfit
EX13/12 |
19/26 fatning størrelse |
723.00 DKK
Pakke med 5 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15567800
|
Quickfit
EX13/25 |
34/35 fatningsstørrelse |
1010.00 DKK
Pakke med 5 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15577800
|
Quickfit
EX13/26 |
40/38 socket size | |||||||
Beskrivelse
- Støtten føres gennem søjlens huls og hviler ved indsnævringen over keglen
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
Tekniske data
| Designet til at understøtte Raschig-ringe i almindelige fraktionerende søjler | |
| Søjlepakningsstøtte | |
| Pyrex Borosilikatglas |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Quickfit™ Borosilikatglassøjlepakningsstøtte