Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglassøjlepakningsstøtte
Til brug med (udstyr):
19/26 fatning størrelse
34/35 fatningsstørrelse
40/38 socket size
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Støtten føres gennem søjlens huls og hviler ved indsnævringen over keglen
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Designet til at understøtte Raschig-ringe i almindelige fraktionerende søjler |
| Type | Søjlepakningsstøtte |
| Materiale | Pyrex Borosilikatglas |
| Til brug med (udstyr) | 34/35 fatningsstørrelse |