Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglassøjlepakningsstøtte
Artikelnummer. 15557800
Til brug med (udstyr):
19/26 fatning størrelse
34/35 fatningsstørrelse
40/38 socket size
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15557800
Brand: Quickfit EX13/12
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at understøtte Raschig-ringe i almindelige fraktionerende søjler.
  • Støtten føres gennem søjlens huls og hviler ved indsnævringen over keglen
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Designet til at understøtte Raschig-ringe i almindelige fraktionerende søjler
Type Søjlepakningsstøtte
Materiale Pyrex Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) 19/26 fatning størrelse