Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuickBag™ Halv Fraser Bouillon Artikelnummer.: 15715493
Thermo Scientific™ QuickBag™ Halv Fraser Bouillon
Artikelnummer. p-7078328
3 x 2.7 L, Pakke med 3
Mængde:
2 x 4.5 L
3 x 2.7 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 3
Artikelnummer. 15715493
Brand: Thermo Scientific™ DQ0895A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forkort din arbejdsgang med 2,7 L eller 4,5 L medieposer, der er nemme at forberede: Du skal blot flette segmenterne sammen for at rekonstituere dem på to minutter.
Spar tid ved at forberede selektiv berigelse til isolering af Listeria spp. fra fødevare- og miljøprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ QuickBag™ Halv Fraser Bouillon. Det bestrålede medium leveres i gennemsigtige plastikposer, —blot pop forseglingen for at blande vand- og mediumsegmenterne for at rekonstituere på to minutter. QuickBag Enrichment Media fås i 2,7L og 4,5L størrelser, der passer til din arbejdsgang. Medium kan dispenseres gennem udløbsrøret efter behov.
Forkort din arbejdsgang med FitBag UVM1 bouillon. FitBag Enrichment Media er hurtige, nemme at forberede og meget tilpasningsdygtige til laboratoriearbejdsgange og automatiseret udstyr, såsom fortyndere. Der kræves ikke yderligere tillæg.
Omkostningseffektiv: intet behov for vejning af medier eller sterilisering, hvilket reducerer byrden ved medieforberedelse, hvilket frigør ressourcer og udstyr.
Fleksibel: segmenteret struktur tillader avanceret forberedelse ved at fylde et segment med deioniseret vand, hvorfra FitBag Enrichment Media kan rekonstitueres inden for to minutter. Forsteriliseret vand kan også tilsættes under aseptiske forhold.
Nem at bruge: Fyld og slip med minimal træning.
Energibesparelse:
gammabestrålet, hvilket eliminerer behovet for dyr termisk behandling.
Sikker: eliminer håndtering af glasvarer, vejning af dyrkningsmedier og behovet for at tilføje supplerende reagenser. Tomme poser kan bortskaffes sammen med normalt laboratorieaffald.
  • Reducerer spild: uforberedt FitBag Enrichment Media kan opbevares i op til 24 måneder. Rehydrerede medier har en holdbarhed på 10 dage.
Kvalitet garanteret: i overensstemmelse med ISO 11133 og ISO 7218. Kvalitetscertifikater er tilgængelige for hver batch, hvilket reducerer den nødvendige QC-test.
Pladsbesparende:
praktisk pakket i flade æsker, FitBag Enrichment Media fylder relativt lidt sammenlignet med forberedte medier og kan sammensættes efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 10 °C til 30 °C
Oversigt QuickBag Halv Fraser Bouillon
Format Bekvemmelighedsformat
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 3 x 2.7 L
  • Thermo Scientific - QuickBag enrichment media
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific QuickBag enrichment media
    • Thermo Scientific - QuickBag enrichment media
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific QuickBag enrichment media
      Instructions
      Certifikater
      Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
      5 resultater fundet
      Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
      Partinummer9202300025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/02/2023 ArtikelnummerDQ0895A
      Partinummer9202200657 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/02/2023 ArtikelnummerDQ0895A
      Partinummer9202200649 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2023 ArtikelnummerDQ0895A
      Partinummer9202200369 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/10/2022 ArtikelnummerDQ0895A
      Partinummer9202200345 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/10/2022 ArtikelnummerDQ0895A
      Korrektion af produktindhold
      Produkttitel
      Thermo Scientific™ QuickBag™ Halv Fraser Bouillon >