Få mere at vide
Thermo Scientific™ Halv Fraser Bouillon
Artikelnummer. 13265469
Oversigt:
Halv Fraser Bouillon
Mængde:
10/Pk.
Fyld volumen:
225 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13265469
Brand: Thermo Scientific™ BO0350S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isolat Listeria spp. fra fødevare- og miljøprøver med Thermo Scientific™ Halv Fraser Bouillon berigelsesmedium.
Isolat Listeria spp. fra fødevare- og miljøprøver med Thermo Scientific™ Halv Fraser Bouillon berigelsesmedium. Half Fraser Bouillon er en sekundær berigelsesbouillon baseret på formlen beskrevet af Fraser og Sperber 1 . Sværtning af mediet er et formodet bevis på tilstedeværelsen af Listeria . Alle Half Fraser Broth berigelseskulturer skal subkultureres til udpladningsmedium.
Half Fraser Broth berigelsesmedium er beregnet til isolering af Listeria spp. fra fødevare- og miljøprøver, når de anvendes som sekundært berigelsesmedium iht ISO 11290-1 for Listeria isolation.
Mediet indeholder ferriammoniumcitrat og lithiumchlorid. Alle Listeria spp. hydrolysere aesculin til aesculetin. Aesculetin reagerer med ferri-ioner, hvilket resulterer i en sortfarvning. En anden mulig fordel ved tilsætningen af ferriammoniumcitrat er, at det har vist sig, at ferriioner øger væksten af Listeria monocytogenes2 . Lithiumchlorid er inkluderet i mediet for at hæmme væksten af enterokokker, som også kan hydrolysere aesculin. Sværtning af mediet er et formodet bevis på tilstedeværelsen af Listeria . I modsætning til tidlige indikationer kan kulturer, der ikke sortner, ikke antages at være Listeria -fri. Derfor bør alle Half Fraser Broth berigelseskulturer sub-dyrkes til pletteringsmedium.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Halm med blå iris
Indhold og opbevaring 2 °C til 12 °C
Oversigt Halv Fraser Bouillon
Format Sirop flaske
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld volumen 225 mL
Fyld vægt 225± 4 ml
Emballagetype 10 flasker i en kartonkasse
Mængde 10/Pk.
Kun til laboratoriebrug.