Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Halvt Fraser-tillæg
Artikelnummer. 11484209
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Til 2,25L base
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484209 10/Pk. Pakke med 10
13235399 Til 2,25L base Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484209 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SR0166E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 DKK
    893.88 DKK / Pakke med 10
    Spare 286.12 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
De Oxoid Half Fraser Supplement bruges til berigelse af Listeria -arter.
Oxoid Half Fraser Supplement bruges til berigelse af Listeria -arter.
  • Tilføj til Fraser Broth Base, varenr. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Halvt Fraser-tillæg
Form Frysetørret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Mængde 10/Pk.
Udbytte Hvert hætteglas til 225mL medium
Arter Listeria