Learn More
Thermo Scientific™ QuickBag™ Halv Fraser Bouillon
Forkort din arbejdsgang med 2,7 L eller 4,5 L medieposer, der er nemme at forberede: Du skal blot flette segmenterne sammen for at rekonstituere dem på to minutter.
Marca: Thermo Scientific™ DQ0895B
1149.50 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Descrizione
Spar tid ved at forberede selektiv berigelse til isolering af Listeria spp. fra fødevare- og miljøprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ QuickBag™ Halv Fraser Bouillon. Det bestrålede medium leveres i gennemsigtige plastikposer, —blot pop forseglingen for at blande vand- og mediumsegmenterne for at rekonstituere på to minutter. QuickBag Enrichment Media fås i 2,7L og 4,5L størrelser, der passer til din arbejdsgang. Medium kan dispenseres gennem udløbsrøret efter behov.
Forkort din arbejdsgang med FitBag UVM1 bouillon. FitBag Enrichment Media er hurtige, nemme at forberede og meget tilpasningsdygtige til laboratoriearbejdsgange og automatiseret udstyr, såsom fortyndere. Der kræves ikke yderligere tillæg.
Omkostningseffektiv: intet behov for vejning af medier eller sterilisering, hvilket reducerer byrden ved medieforberedelse, hvilket frigør ressourcer og udstyr.
Fleksibel: segmenteret struktur tillader avanceret forberedelse ved at fylde et segment med deioniseret vand, hvorfra FitBag Enrichment Media kan rekonstitueres inden for to minutter. Forsteriliseret vand kan også tilsættes under aseptiske forhold.
Nem at bruge: Fyld og slip med minimal træning.
Energibesparelse: gammabestrålet, hvilket eliminerer behovet for dyr termisk behandling.
Sikker: eliminer håndtering af glasvarer, vejning af dyrkningsmedier og behovet for at tilføje supplerende reagenser. Tomme poser kan bortskaffes sammen med normalt laboratorieaffald.
- Reducerer spild: uforberedt FitBag Enrichment Media kan opbevares i op til 24 måneder. Rehydrerede medier har en holdbarhed på 10 dage.
Kvalitet garanteret: i overensstemmelse med ISO 11133 og ISO 7218. Kvalitetscertifikater er tilgængelige for hver batch, hvilket reducerer den nødvendige QC-test.
Pladsbesparende: praktisk pakket i flade æsker, FitBag Enrichment Media fylder relativt lidt sammenlignet med forberedte medier og kan sammensættes efter behov.
Specifica
10 °C til 30 °C | |
Bekvemmelighedsformat | |
2 x 4.5 L |
QuickBag Halv Fraser Bouillon | |
Dehydrerede kulturmedier |
Videoer
-
Thermo Scientific QuickBag enrichment media
-
Thermo Scientific QuickBag enrichment media
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
542345 | Analysecertifikat | 01/04/2024 | DQ0895B |
9202200673 | Analysecertifikat | 23/02/2023 | DQ0895B |
9202200601 | Analysecertifikat | 05/01/2023 | DQ0895B |
9202200489 | Analysecertifikat | 08/11/2022 | DQ0895B |
9202200321 | Analysecertifikat | 04/10/2022 | DQ0895B |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.