Få mere at vide
Hellma™ Kvarts Suprasil Ultra-mikro absorptionsceller
Artikelnummer. 10648972
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,7 til 5μ L
100μ L
300 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10648972 0,7 til 5μ L Hver
10446491 100μ L Hver
11756214 300 μl Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10648972 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 1052011540
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Ultra-mikro absorptionscelle
Kapacitet (metrisk) 0,7 til 5μ L
Materiale Kvarts Suprasil
Mængde 1 hver
Vejlængde 10 mm
Højde (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) Fotometre og spektrofotometre
Bredde (metrisk) 12.5 mm