Få mere at vide
Pyrex™ Hælderinge af polypropylen
Sikrer drypfri hældning. Indsæt Pyrex™ Polypropylen hældering i passende størrelse flaske neck.
152.00 DKK - 177.00 DKK
Tekniske data
Farve | Klar |
---|---|
Materiale | Polypropylen |
Mængde | 10/PK. |
Til brug med (udstyr) | media lab flasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 og 1524 |
Product Code | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Price | Quantity & Availability | ||||||
11348044
|
Pyrex
4516/32D |
32 mm |
152.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 09-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
11358044
|
Pyrex
4516/45D |
45 mm |
177.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Description
Sikrer drypfri hældning. Indsæt Pyrex™ Polypropylen hældering i passende størrelse flaske neck.
- Til brug med : medielabflasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 og 1524
- Farve: klar
- Autoklave: op til 140°C
Specifications
Klar | |
Polypropylen | |
10/PK. | |
media lab flasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 og 1524 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Product Title
Pyrex™ Hælderinge af polypropylen