Få mere at vide
Pyrex™ Hælderinge af polypropylen
Artikelnummer. 11358044
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11358044 45 mm Pakke med 10
11348044 32 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358044 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4516/45D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 DKK
    89.66 DKK / Pakke med 10
    Spare 170.34 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer drypfri hældning. Indsæt Pyrex™ Polypropylen hældering i passende størrelse flaske neck.
  • Til brug med : medielabflasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 og 1524
  • Farve: klar
  • Autoklave: op til 140°C
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Mængde 10/PK.
Trådstørrelse (metrisk) 45 mm
Til brug med (udstyr) media lab flasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 og 1524