Få mere at vide
Pyrex™ Hælderinge af polypropylen
Artikelnummer. 11348044
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
32 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) unitSize
11348044 32 mm Pakke med 10
11358044 45 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348044 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 4516/32D
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer drypfri hældning. Indsæt Pyrex™ Polypropylen hældering i passende størrelse flaske neck.
  • Til brug med : medielabflasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 og 1524
  • Farve: klar
  • Autoklave: op til 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Mængde 10/PK.
Trådstørrelse (metrisk) 32 mm
Til brug med (udstyr) media lab flasker, serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 og 1524