Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Medieflaske Septa
Til brug med PBT-hætter med åben top
176.82 DKK - 593.30 DKK
Specifications
Farve | Neutral |
---|---|
nr. pr. sag | 10/Cs. |
nr. pr. pakke | 10/Pk. |
Mængde | 10 Cs. |
Sterilitet | Ikke steril |
Product Code | Brand | Materiale | Til brug med (udstyr) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Materiale | Til brug med (udstyr) | Price | Quantity & Availability | |||||
11779485
|
Corning™
1395-45SS |
Silikone gummi | GL45 åben top PBT skruelåg |
597.45 DKK 593.30 DKK / Pakke med 10 Spare 4.15 DKK 0.70% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
13409798
|
Corning™
1395-32TS |
PTFE-belagt silikonegummi | GL32 åben top PBT skruelåg |
277.39 DKK 275.46 DKK / Pakke med 10 Spare 1.93 DKK 0.70% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
13479788
|
Corning™
1395-25TS |
PTFE-belagt silikonegummi | GL25 åben top PBT skruelåg |
205.34 DKK 203.91 DKK / Pakke med 10 Spare 1.43 DKK 0.70% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17243474
|
Corning™
1395-25SS |
Silikone gummi | GL25 åben top PBT skruelåg |
178.06 DKK 176.82 DKK / Pakke med 10 Spare 1.24 DKK 0.70% Slukket |
Forventet forsendelse: 16-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Description
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
Specifications
Neutral | |
10/Pk. | |
Ikke steril |
10/Cs. | |
10 Cs. | |
Ingen lukning |