Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Medieflaske Septa
Artikelnummer. 13409798
Skift visning
Materiale:
PTFE-belagt silikonegummi
Silikone gummi
Silikonegummi
Til brug med (udstyr):
GL25 åben top PBT skruelåg
GL32 åben top PBT skruelåg
GL32 åben top PBT skruehætte
GL45 åben top PBT skruelåg
GL45 åben PBT-skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13409798 PTFE-belagt silikonegummi GL32 åben top PBT skruelåg Pakke med 10
11779485 Silikone gummi GL45 åben top PBT skruelåg Pakke med 10
15916242 Silikonegummi GL32 åben top PBT skruehætte -
31932506 PTFE-belagt silikonegummi GL45 åben PBT-skruelåg -
13479788 PTFE-belagt silikonegummi GL25 åben top PBT skruelåg Pakke med 10
17243474 Silikone gummi GL25 åben top PBT skruelåg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13409798 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 139532TS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00 DKK
    281.05 DKK / Pakke med 10
    Spare 19.95 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med PBT-hætter med åben top
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale PTFE-belagt silikonegummi
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 10 Cs.
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) GL32 åben top PBT skruelåg
Lukkestørrelse GL 32
Lukketype Ingen lukning