Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Medieflaske Septa
Artikelnummer. 11779485
Skift visning
Materiale:
PTFE-belagt silikonegummi
Silikone gummi
Silikonegummi
Til brug med (udstyr):
GL25 åben top PBT skruelåg
GL32 åben top PBT skruelåg
GL32 åben top PBT skruehætte
GL45 åben top PBT skruelåg
GL45 åben PBT-skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11779485 Silikone gummi GL45 åben top PBT skruelåg Pakke med 10
15916242 Silikonegummi GL32 åben top PBT skruehætte -
31932506 PTFE-belagt silikonegummi GL45 åben PBT-skruelåg -
13409798 PTFE-belagt silikonegummi GL32 åben top PBT skruelåg Pakke med 10
13479788 PTFE-belagt silikonegummi GL25 åben top PBT skruelåg Pakke med 10
17243474 Silikone gummi GL25 åben top PBT skruelåg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11779485 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 139545SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    605.31 DKK / Pakke med 10
    Spare 44.69 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Til brug med PBT-hætter med åben top
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Silikone gummi
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 10 Cs.
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) GL45 åben top PBT skruelåg
Lukkestørrelse GL 45
Lukketype Ingen lukning