Få mere at vide
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Burette med glasnøgle
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Gradueringer:
0.05 mL
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overholder ISO 385
- Gradueringer og inskriptioner i blå emalje
- Schellbach buretterør med lodret hvid stribe og centralt blåt bånd - Letter nøjagtig aflæsning af menisken - nøjagtige position af menisken er klart defineret, hvor det blå bånd deler sig i et bredt og smalt bånd
- Med tragttop for at gøre påfyldningen nemmere og mere sikker
- Hver burette har en+ 30s ventetid, før den endelige aflæsning kan tages
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas
- Med udskiftelig 2 mm glasnøgle
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
Længde (metrisk) | 620 mm |
Materiale | Borosilikatglas |
Gradueringer | 0.05 mL |
Inkluderer | Udskiftelig 2 mm glasnøgle |
Skala | Blå |
Stophane materiale | Glas |
Tolerance | ±0,03 ml |
Type | Schellbach Buret |
Klasse | Klasse AS |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Labware Klasse AS Borosilikatglas Schellbach Burette med glasnøgle >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion