Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Glas buretter, Schellbach
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Blå graduering
- Hovedpunkt ring graduering
- Acc. til DIN EN ISO 385
- Sidestophane med glasnøgle
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Glas |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| Inkluderer | Schellbach Striber |
| Skala | Blå |
| Stophane | Lateral |
| Stophane materiale | Glas |
| Tolerance | ±0,02 ml |
| Type | Schellbach Buret |
| Klasse | Klasse AS |
| Vis mere |