Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Glas buretter, Schellbach
Artikelnummer. 10644792
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10644792
Brand: Hirschmann™ 3240160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til automatisk dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Glas buretter, Schellbach er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Blå graduering
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Sidestophane med glasnøgle
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Glas
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Skala Blå
Stophane Lateral
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,02 ml
Type Schellbach Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385