Få mere at vide
Duran™ Graduerede klasse AS Automatiske glasburetter med sideplaceret standard jordstophane
Artikelnummer. 10727871 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10727871 10 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10727871 Leverandør Duran™ Leverandørnr. 243182705
Kun null tilbage
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Glas
Inkluderer Schellbach Striber
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse AS