Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas runde medieflasker uden låg
Opbevar lysfølsomme materialer i disse ravgule glasmedieflasker. Pyrex™ Ravborosilikatglas runde medieflasker er fremstillet af ravbelagt borosilikatglas og UV-absorberende op til 500nm.
Brand:  Pyrex 1519/04
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10009769
  • 1930.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opbevar lysfølsomme materialer i disse ravgule glasmedieflasker. PyrexTM Amber Borosilikatglas runde medieflasker er fremstillet af ravbelagt borosilikatglas og UV-absorberende op til 500nm.
  • Kun flasker
  • Leveres uden hætte eller hældering
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
100 mL
Ravgul
Borosilikatglas
Nej
Brede
100 mm
3,9 tommer.
3,4 oz.
Storage of light sensitive materials
10/PK
Ja
Rund
Medieflaske
56 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas runde medieflasker uden låg > Kapacitet: 100 ml