Få mere at vide
Pyrex™ Ravfarvet borosilikatglas runde medieflasker uden låg
Artikelnummer. p-8002522
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10809290
Brand: Pyrex 1519/01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar lysfølsomme materialer i disse ravgule glasmedieflasker. Pyrex™ Ravborosilikatglas runde medieflasker er fremstillet af ravbelagt borosilikatglas og UV-absorberende op til 500nm.
Opbevar lysfølsomme materialer i disse ravgule glasmedieflasker. PyrexTM Amber Borosilikatglas runde medieflasker er fremstillet af ravbelagt borosilikatglas og UV-absorberende op til 500nm.
  • Kun flasker
  • Leveres uden hætte eller hældering
  • Overholder ISO 4796
  • Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Farve Ravgul
Til brug med (applikation) Opbevaring af lysfølsomt materiale
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. pakke 10/PK
Certificeringer/compliance ISO 4796
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 36 mm