Få mere at vide
DURAN™ PURE Silikone PTFE-belagt tætning
Højkvalitets silikonetætninger udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
280.00 DKK - 718.00 DKK
Tekniske data
Farve | Lys elfenben, Grå |
---|---|
Oversigt | PTFE-belagt silikoneforsegling |
Materiale | Platinhærdet silikone, PTFE |
Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
Diameter (metrisk) | 23.5 mm |
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Trådstørrelse (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16424954
![]() |
DURAN™
292481456 |
GL 25 |
280.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16434954
![]() |
DURAN™
292482958 |
GL 45 |
508.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16444954
![]() |
DURAN™
292489102 |
GLS 80 |
718.00 DKK
Pakke med 10 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Højkvalitets silikonetætninger udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
- PTFE-belagt silikoneforsegling af høj kvalitet til brug med DURAN™ PURE Premium skruelåg, GL 25
- Pakket i rent rum
- Enkelt parti levering
- Analysecertifikat (CoA)
- Visuel og dimensionel inspektion
- Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
- USP <88> Klasse VI materialer af farmaceutisk kvalitet
Tekniske data
Lys elfenben, Grå | |
Platinhærdet silikone, PTFE | |
23.5 mm |
PTFE-belagt silikoneforsegling | |
3 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DURAN™ PURE Silikone PTFE-belagt tætning