Få mere at vide
DURAN™ PURE Silikone PTFE-belagt tætning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16444954 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 45
GLS 80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
16444954 GLS 80 -
16424954 GL 25 -
16434954 GL 45 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444954 Leverandør DURAN™ Leverandørnr. 292489102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 DKK
    645.08 DKK / Pakke med 10
    Spare 129.92 DKK
    16% Slukket
På lager
Højkvalitets silikonetætninger udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
  • Højkvalitets silikonetætninger udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
  • PTFE-belagt silikoneforsegling af høj kvalitet til brug med DURAN™ PURE Premium skruelåg, GL 25
  • Pakket i rent rum
  • Enkelt parti levering
  • Analysecertifikat (CoA)
  • Visuel og dimensionel inspektion
  • Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
  • USP <88> Klasse VI materialer af farmaceutisk kvalitet
Tekniske data
Farve Lys elfenben, Grå
Oversigt PTFE-belagt silikoneforsegling
Materiale Platinhærdet silikone, PTFE
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Trådstørrelse (metrisk) GLS 80
Til brug med (udstyr) GLS 80 kap
Diameter (metrisk) 23.5 mm