Få mere at vide
DURAN™ PURE Silikone PTFE-belagt tætning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16434954 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 45
GLS 80
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
16434954 GL 45 Pakke med 10
16424954 GL 25 -
16444954 GLS 80 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16434954 Leverandør DURAN™ Leverandørnr. 292482958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 DKK
    442.81 DKK / Pakke med 10
    Spare 85.19 DKK
    16% Slukket
På lager
Højkvalitets silikonetætninger udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
  • Højkvalitets silikonetætninger udviklet til behovene i den farmaceutiske og bioteknologiske industri
  • PTFE-belagt silikoneforsegling af høj kvalitet til brug med DURAN™ PURE Premium skruelåg, GL 25
  • Pakket i rent rum
  • Enkelt parti levering
  • Analysecertifikat (CoA)
  • Visuel og dimensionel inspektion
  • Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
  • USP <88> Klasse VI materialer af farmaceutisk kvalitet
Tekniske data
Farve Lys elfenben, Grå
Oversigt PTFE-belagt silikoneforsegling
Materiale Platinhærdet silikone, PTFE
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Til brug med (udstyr) GL 45 hætte
Diameter (metrisk) 23.5 mm