Få mere at vide
Puerarin, 98%, Thermo Scientific™
725.65 DKK - 3119.45 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 3681-99-0 |
|---|---|
| Molekylær formel | C21H20O9 |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.38 |
| MDL nummer | MFCD00063399 |
| InChI nøgle | HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N |
| Synonym | 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone |
| PubChem CID | 53384442 |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15427929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.03 |
1g |
805.98 DKK 725.65 DKK / 1g Spare 80.33 DKK 9% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15437929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.06 |
5g |
1806.00 DKK
5g |
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15447929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66528.09 |
10g |
3119.45 DKK
10g |
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Thought to interfere with the synthesis of mycolic acids, an essential fatty acid component found in Mycobacterium cell walls
Kemiske identifikatorer
| 3681-99-0 | |
| 416.38 | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 53384442 | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| C21H20O9 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one |
Tekniske data
| Puerarin | |
| C21H20O9 | |
| 64198 | |
| Soluble in DMSO or DMF; Slightly soluble in water or ethanol | |
| OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
| 416.38 | |
| 416.38 |
| 3681-99-0 | |
| MFCD00063399 | |
| 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone | |
| HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N | |
| 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one | |
| 53384442 | |
| 98% |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : UO5216000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures