Få mere at vide
Puerarin, 98%
Artikelnummer. 15427929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427929 1 g 1g
15437929 5 g 5g
15447929 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66528.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.30 DKK
    725.65 DKK / 1g
    Spare 156.65 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 3681-99-0 | C21H20O9 | 416,38 g/mol
Man mener at forstyrre syntesen af mykolinsyrer, en essentiel fedtsyrekomponent, der findes i Mycobacteriums cellevægge
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Man mener at forstyrre syntesen af mykolinsyrer, en essentiel fedtsyrekomponent, der findes i Mycobacteriums cellevægge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3681-99-0
Molekylær formel C21H20O9
Molekylvægt (g/mol) 416.38
MDL nummer MFCD00063399
InChI nøgle HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
Synonym 8-beta-d-glucopyranosyl-4',7-dihydroxyisoflavone
PubChem CID 53384442
IUPAC navn 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-4H-chromen-4-one
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)C1=C2OC=C(C(=O)C2=CC=C1O)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Puerarin
Smeltepunkt 187 °C til 189 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 64198
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO eller DMF; Let opløselig i vand eller ethanol
Formel vægt 416.38
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver