Få mere at vide
Puerarin, 98%
Beskrivelse
Man mener at forstyrre syntesen af mykolinsyrer, en essentiel fedtsyrekomponent, der findes i Mycobacteriums cellevægge
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Man mener at forstyrre syntesen af mykolinsyrer, en essentiel fedtsyrekomponent, der findes i Mycobacteriums cellevægge
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Puerarin |
| Smeltepunkt | 187 °C til 189 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 64198 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO eller DMF; Let opløselig i vand eller ethanol |
| Formel vægt | 416.38 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |