Få mere at vide
Sampling Systems™ PTFE flasker
PTFE-flasker er ideelle til opbevaring og er lavet af 100% PTFE, hvilket giver dem høj kemisk resistens. De er velegnede til lave temperaturer og inkluderer både en flaske og en låg.
92.85 DKK - 2440.00 DKK
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale PTFE
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Se flere specifikationer
Produkter 10
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
17932092
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-1
50 pmol RNA pr. reaktion
92.85 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17962092
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-5
5 mL
136.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17902132
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-10
10 mL
189.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17992122
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-25
25 mL
242.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17992092
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-50
50 mL
313.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17972092
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-100
100 mL
425.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Læg i indkøbskurv
17982092
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-250
250 mL
549.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17922132
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Sampling Systems™
A125-500
500 mL
867.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17952092
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-1000
1 L
1345.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
17982122
Dokumentvisning
Sampling Systems™
A125-2000
2 L
2440.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Overholder både FDA og USP klasse VI krav
  • Sprækkefrit interiør
  • Tung vægkonstruktion
  • Velegnet til brug op til 280 °C
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
Ikke steril
Autoklaverbar
Nej
Cylindrisk
Opbevaringsflaske
PTFE
Ja
PTFE
Ja
Genanvendelig
Brede
Certificeret kvalitet
Uforet
Skruelåg
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ PTFE flasker