Få mere at vide
Sampling Systems™ PTFE flasker
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Beskrivelse
- Overholder både FDA og USP klasse VI krav
- Sprækkefrit interiør
- Tung vægkonstruktion
- Velegnet til brug op til 280 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 33,8 oz. |
| Farve | Hvid |
| Materiale | PTFE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Brede |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |