Få mere at vide
Sampling Systems™ PTFE flasker
Artikelnummer. 17932092 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Artikelnummer. 17932092
Brand: Sampling Systems™ A1251
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE-flasker er ideelle til opbevaring og er lavet af 100% PTFE, hvilket giver dem høj kemisk resistens. De er velegnede til lave temperaturer og inkluderer både en flaske og en låg.
  • Overholder både FDA og USP klasse VI krav
  • Sprækkefrit interiør
  • Tung vægkonstruktion
  • Velegnet til brug op til 280 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Kapacitet (engelsk) 0,03 oz.
Farve Hvid
Materiale PTFE
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Produkttype Opbevaringsflaske
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale PTFE
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja