Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Protein Kinase inhibitor
1035.00 DKK - 3645.00 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS | 97161-97-2 |
---|---|
Molekylær formel | C27H21N3O5 |
Synonym | K252a |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15424239
|
Thermo Scientific Chemicals
J61687.M^ |
1 mg |
1035.00 DKK
1mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
15414239
|
Thermo Scientific Chemicals
J61687.#0 |
5 mg |
3645.00 DKK
5mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Inhibitor af proteinkinase A
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
97161-97-2 | |
C27H21N3O5 | |
K252a |
Tekniske data
Råhvid | |
Inhibitor af proteinkinase A | |
C27H21N3O5 | |
K252a | |
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYNA-N | |
methyl 16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate |
-30 °C til -10 °C | |
97161-97-2 | |
467.47 | |
Pulver | |
COC(=O)C1(O)CC2OC1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O | |
467.48 |
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Opbevares ved -20 °C