Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Protein Kinase inhibitor
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Beschreibung
Inhibitor af proteinkinase A
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Mængde | 5 mg |
| Oversigt | Råhvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | Inhibitor af proteinkinase A |
| Formel vægt | 467.47 |
| Form | Pulver |
| InChI nøgle | KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | COC(=O)C1(O)CC2OC1(C)N1C3=C(C=CC=C3)C3=C1C1=C(C4=CC=CC=C4N21)C1=C3CNC1=O |
| IUPAC navn | methyl 16-hydroxy-15-methyl-3-oxo-28-oxa-4,14,19-triazaoctacyclo[12.11.2.1¹⁵,¹⁸.0²,⁶.0⁷,²⁷.0⁸,¹³.0¹⁹,²⁶.0²⁰,²⁵]octacosa-1(26),2(6),7(27),8(13),9,11,20,22,24-nonaene-16-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.48 |
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido